Learn More
Famciclovir, TRC
Código de producto. 30406637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406637 10 mg
30396609 50 mg
30393090 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF10112510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104227-87-4
Fórmula molecular C14 H19 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 321.33
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-aminopurine, BRL 42810, FCV, Famciclovir, Famcivir, Famcyclovir, Famtrex, Famvir, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate
Nombre IUPAC [2-(acetiloximetil)-4-(2-aminopurina-9-il)butilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famciclovir
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1437