Learn More
famciclovir, Mikromol™
Descripción
Famciclovir
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Famciclovir |
| CAS | 104227-87-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Famciclovir |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 N5 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-aminopurine, BRL 42810, FCV, Famciclovir, Famcivir, Famcyclovir, Famtrex, Famvir, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18) |
| SMILES | CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-(acetiloximetil)-4-(2-aminopurin-9-il)butilo] |
| Mostrar más |