Learn More
Famciclovir, MedChemExpress
Código de producto. 16423357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16423357 50 mg 50 miligramos
16407306 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16423357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17426
MedChemExpress Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famciclovir
CAS 104227-87-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H19N5O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo BRL 42810
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (155.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C2N=CN(CCC(COC(C)=O)COC(C)=O)C2=N1
Peso molecular (g/mol) 321.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.33
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus