Learn More
Famciclovir, LoGiCal
Código de producto. 30464175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464175 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464175 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0620.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famciclovir
CAS 104227-87-4
Nombres de analitos o componentes Famciclovir
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H19 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-aminopurine, BRL 42810, FCV, Famciclovir, Famcivir, Famcyclovir, Famtrex, Famvir, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [2-(acetiloximetil)-4-(2-aminopurin-9-il)butilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 321.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1437 g/mol