Learn More
Famciclovir-d4, TRC
Código de producto. 30396791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396791 2.5 mg
30394705 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1011272.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020719-42-9
Fórmula molecular C14 2H4 H15 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 325.36
Nombre IUPAC [2-[acetato de acetiloxi(dideuterio)metil]-4-(2-aminopurina-9-il)-1,1-dideuteriobutilo] acetato
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)C)C(CCn1cnc2cnc(N)nc12)C([2H])([2H])OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famciclovir-d4
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)/i6D2,7D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1688