missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FAM76B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15775631 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15775631 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15775631 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557741

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: HHRHSSSHHK ISNLSPEEEQ GLWKQSHKSS ATIQNETPKK KPKLESKPSN GDSSSINQSA DSGGTDNFVL ISQLKEE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 61%.

FAM76B is an uncharacterized protein belonging to the FAM76 family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FAM76B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Fam76b
N.º de referencia del gen Q5HYJ3
Alias de gen 2810485I05Rik; C78303; FAM76B; family with sequence similarity 76 member B; family with sequence similarity 76, member B; protein FAM76B; RGD1311077
Símbolos de los genes Fam76b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human FAM76B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97262).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 143684
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.