Learn More
Invitrogen™ FAM3™ Dye-Labeled Pre-miR Negative Control #1
Descripción
Imitación de ARNmi sintético etiquetado con colorante Ambion™ FAM™ para el análisis funcional de ARNmi. Se suministra 5 nmol.
El diseño optimizado da como resultado un uso correcto de la cadena por parte de RISC
Purificado y listo para transfeccionar
Las moléculas precursoras de ARNmi Ambion™ Pre-miR™ son pequeñas moléculas de ARN bicatenario, modificadas químicamente y diseñadas para imitar ARNmi endógeno maduro. Este mimetizador de miARN listo para usar puede introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para ARNip. Permiten el estudio detallado de los efectos biológicos del miARN a través de experimentos de ganancia de funciones. El control negativo #1 etiquetado con colorante FAM™ Pre-miR™ es una molécula de secuencia aleatoria Pre-miR™ que se ha sometido a numerosas pruebas con estirpes de células y tejidos humanos y se ha validado para no producir efectos identificables en la función conocida del ARNmi. Es ideal para controlar la eficacia de la transfección, ya que la etiqueta fluorescente permite la observación directa de la captación, distribución y localización celular del control. La etiqueta está en el extremo 5' de la molécula, y la secuencia de oligonucleótidos es la misma que la del control negativo de la molécula precursora de ARNmi Pre-miR™ (SKU #AM17110). NOTA: Los precursores de miARN Pre-miR™ no son construcciones de horquilla y no deben confundirse con los premiARN.
Las moléculas precursoras de ARNmi Ambion™ Pre-miR™ son pequeñas moléculas de ARN bicatenario, modificadas químicamente y diseñadas para imitar ARNmi endógeno maduro. Este mimetizador de miARN listo para usar puede introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para ARNip. Permiten el estudio detallado de los efectos biológicos del miARN a través de experimentos de ganancia de funciones. El control negativo #1 etiquetado con colorante FAM™ Pre-miR™ es una molécula de secuencia aleatoria Pre-miR™ que se ha sometido a numerosas pruebas con estirpes de células y tejidos humanos y se ha validado para no producir efectos identificables en la función conocida del ARNmi. Es ideal para controlar la eficacia de la transfección, ya que la etiqueta fluorescente permite la observación directa de la captación, distribución y localización celular del control. La etiqueta está en el extremo 5' de la molécula, y la secuencia de oligonucleótidos es la misma que la del control negativo de la molécula precursora de ARNmi Pre-miR™ (SKU #AM17110). NOTA: Los precursores de miARN Pre-miR™ no son construcciones de horquilla y no deben confundirse con los premiARN.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El miARN pre-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. |
| Formato | Tubo |
| Tipo de control | Control de transfección |
| RNAi Type | Inhibidor de miARN |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de ARN sin codificación y Mirna |
| Etiqueta o tinte | FAM |
| Línea de productos | Ambion, FAM, Pre-miR |
| Tipo de producto | miARN Mimic |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 nmol |
| Mostrar más |