Learn More
FAM117B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16831365 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16831365 20 μL 20 microlitros
16821365 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16831365 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 217681AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to FAM117B.
FAM117B is encoded by ALS2CR13 which is mapped in the genomic region covering the complete candidate region for Amyotrophic lateral sclerosis 2 (ALS2).
Especificaciones
Antígeno FAM117B
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FAM117B
N.º de referencia del gen Q6P1L5
Alias de gen ALS2CR13, FAM117B, Protein FAM117B
Símbolos de los genes FAM117B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAM117B Fusion Protein Ag16407
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150864
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG