missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM101A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7210009 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16810725 20 μL 20 microlitros
16800725 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16810725 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 211131AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Involved in the regulation of the perinuclear actin network and nuclear shape through interaction with filamins. Plays an essential role in actin cytoskeleton formation in developing cartilaginous cells.

Especificaciones

Antígeno FAM101A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RFLNA
N.º de referencia del gen Q6ZTI6, Q7TS73
Alias de gen FAM101A, Protein FAM101A
Símbolos de los genes Rflna
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FAM101A Fusion Protein Ag15314
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 144347, 689711, 73121
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.