Learn More
Invitrogen™ FAM™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1
Código de producto. 10457684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10457684 5 nmol cada uno
1 options
Código de producto. 10457684 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM17012
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Control negativo n.° 1 Anti-miR™ etiquetado con colorante FAM™
Un inhibidor sintético de miARN etiquetado con colorante FAM™ para el análisis funcional del miARN. Se suministra en cantidad de 5 nmol, purificado y listo para transfeccionar. Los inhibidores Invitrogen™ Anti-miR™ miARN son ácidos nucleicos monocatenarios modificados químicamente diseñados para unirse e inhibir específicamente las moléculas endógenas de microARN (miARN). Estos inhibidores listos para su uso pueden introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para los ARNip. El control negativo n.° 1 Anti-miR™ etiquetado con colorante FAM™ es una molécula mimetizadora de miARN de secuencia aleatoria que se ha sometido a numerosas pruebas con líneas de células y tejidos humanos y se ha validado que no produce efectos identificables en la función conocida del miARN. Se utiliza para supervisar la eficacia de la transfección en experimentos de transfección utilizando inhibidores de miARN Anti-miR. La etiqueta fluorescente permite la observación directa de la captación celular, la distribución y la localización del control. La molécula está etiquetada en su extremo 5' y tiene la misma secuencia de oligonucleótidos que el control negativo inhibidor de miARN Anti-miR™ (SKU n.º AM17010).
Productos accesorios:
También están disponibles los inhibidores de miARN Anti-miR™ (SKU n.º AM17000 y n.º AM17001). Para seleccionar su secuencia y orden de miARN, por favor visite GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. Hay disponibles controles negativos Anti-miR™ etiquetados con colorante Cy™3 (SKU n.° AM17011). El kit de inicio de miARN Pre-Mir™ (SKU n.º AM1540) se puede utilizar para optimizar la transfección de los precursores de miARN Pre-Mir™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El miARN anti-Mir™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C.
Tipo de control Control negativo
RNAi Type Inhibidor de miARN
Especie Humano, ratón, rata
Para utilizar con (aplicación) Análisis de ARN sin codificación y Mirna
Etiqueta o tinte FAM
Línea de productos Ambion, Anti-miR, FAM
Tipo de producto Inhibidor de miARN
Pureza HPLC
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Hielo seco