Learn More
Fam Benzine, Solstice
Código de producto. 15662670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15662670 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15662670 Proveedor Fluka N.º de proveedor 245384X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    507.20€ / paquete de 4
    Ahorro 47.80€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
DIN 51635, bp 65-95 °C
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Fam Benzine
Punto de fusión de -30 °C
CAS 101316-46-5
Densidad 0,690 a 0,705g/mL a 15 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación −26 °C (−14,8 °F)
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00081849
Número UN UN1268
Punto de ebullición 65 °C a 95 °C