Código de producto. 15652670
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15652670
25 L
25 litros
15642670
2.5 L
2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
15652670
Proveedor
Fluka
N.º de proveedor
2453825L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
DIN 51635, bp 65-95 °C
Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Fam Benzine
Densidad
0,690 a 0,705g/mL a 15 °C
Temperatura de inflamación
−26 °C (−14,8 °F)
Cantidad
25 L
Número UN
1268
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .