Código de producto. 15915610
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
18 litros
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15915610
18 L
18 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
15915610
Proveedor
Solstice
N.º de proveedor
2453818L
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
FAM Bencina, DIN 51635, punto de ebullición 65 °C a 95 °C.
Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza. Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
FAM Benzine
pH
No aplicable
Punto de fusión
de -30 °C
CAS
110-82-7
% mín. CAS
≥10.00%
Color
Incolora
% máx. CAS
≤25.00%
Densidad
0,76 g/cm3 (15 °C)
Cantidad
18 L
Temperatura de inflamación
-26 °C
Envase
Lata de acero inoxidable retornable
Forma física
Líquido
Fórmula molecular
C6H12
Presión de vapor
10 hPa (20 °C)
Número MDL
MFCD00003814
Viscosidad
No hay datos disponibles
Número UN
UN3295
Sinónimo
Petroleum ether, FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin
Punto de ebullición
65 °C a 95 °C
Clave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES
C1CCCCC1
Nombre IUPAC
ciclohexano
Peso molecular (g/mol)
84.16
Grado
ACS
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .