Learn More
Faltan, MedChemExpress
Código de producto. 16482359
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482359 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482359 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1878
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Faltan is a dicarboximide fungicide, widely used on vines and several vegetable crops, and is also cytotoxic effect on human bronchial epithelial cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Faltan
Forma física Solid
CAS 133-07-3
Color Amarillo claro
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H4Cl3NO2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (421.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(SC(Cl)(Cl)Cl)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 296.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.56
Porcentaje de pureza 98.55%