Descripción
Para su uso como tubo secundario para codificación de barras en analizadores automáticos
- Fabricados en polipropileno
- Dimensiones: 16 x 97 mm
- Capacidad: 5 mL
- Los tapones de rosca se venden por separado (véase 21-200-231, -232)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Estos son los tapones de rosca para usar con tubos de fondo falso 5527 y 5527B |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 1500/Cs. |
| Tipo de producto | Tubo con base falsa |