Learn More
Pohli™ Embalaje de protección contra caídas (FSP/D)
Código de producto. 15831418
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones exteriores (L × An × Al):
370 x 370 x 670 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones exteriores (L × An × Al) Tamaño de la unidad
15831418 370 x 370 x 670 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15831418 Proveedor Pohli™ N.º de proveedor 030481490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    140.14€ / paquete de 1
    Ahorro 29.86€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El embalaje de protección contra caídas (FSP/D) incluye correas de tela de 48 mm de ancho con 2 asas cosidas y tapón a prueba de manipulación.
  • Envase combinado de 25 l (UN) 6 PH 1/X/250
  • Blanco
  • Globo de vidrio cilíndrico
  • Rosca a prueba de manipulación DIN 70, tipo FSP/D
  • Correas de tela de 48 mm de ancho con 2 asas cosidas
  • Tapón a prueba de manipulación en negro DIN 70 fácil de enroscar (Lupolen 4261 A)
  • Insertos de revestimiento de 2,0 mm de EPE con laminado de PTFE de 0,2 mm
  • Anillo verde a prueba de manipulaciones (PP)
  • 6,8 kg/unidad
Especificaciones
Aplicaciones Embalaje de protección contra caídas
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 370 x 370 x 670 mm
Tipo de tapón Tapón a prueba de manipulación negro DIN 70 (Lupolen 4261 A), insertos de revestimiento de EPE de 2,0 mm con laminado de PTFE de 0,2 mm
Peso (métrico) 6,8 kg
Descripción FSP/D
Capacidad 25 L
Material Vidrio Flint, poliestireno espumado
Debido a la enfermedad del vidrio, puede ocurrir que se forme una corteza en la superficie del interior de las garrafas. La humedad durante el almacenamiento hace que las sales se hidraten y se separen del vidrio. Al reducirse la humedad relativamente, estas sales hidratadas pueden formar una corteza en la superficie. Estas sales son carbonato de sodio, carbonato de calcio y dióxido de silicio. Por lo tanto, recomendamos lavar las garrafas antes de llenarlas.