Learn More
Falipamil, TRC
Código de producto. 30138593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138593 50 mg 50 miligramos
30135700 100 mg 100 miligramos
30006763 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF10111650MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77862-92-1
Fórmula molecular C24H32N2O5
Peso molecular (g/mol) 428.52
Sinónimo 2-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-1H-isoindol-1-one, AQ-A 39;
SMILES COc1ccc(CCN(C)CCCN2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C2=O)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Falipamil
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32N2O5/c1-25(12-9-17-7-8-20(28-2)21(13-17)29-3)10-6-11-26-16-18-14-22(30-4)23(31-5)15-19(18)24(26)27/h7-8,13-15H,6,9-12,16H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.2311