Learn More
Falecalcitriol, MedChemExpress
Código de producto. 16471919
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16471919 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16471919 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32342
MedChemExpress Falecalcitriol(Fulstan; Hornel) is an analog of calcitriol; has a higher potency both in vivo and in vitro systems, and longer duration of action in vivo.
Falecalcitriol(Fulstan
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Falecalcitriol
CAS 83805-11-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H38F6O3
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (190.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]/12[H])([C@H](CC2)[C@@H](CCCC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C)CCCC1=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
Peso molecular (g/mol) 524.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.58
Porcentaje de pureza 95.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism