Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de poliestireno de fondo redondo con tapón a presión con tamiz celular, 5 ml
BIOPHARMA
Código de producto. 10585801 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
35 μm Nylon Pantalla de malla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10585801 35 μm Nylon Pantalla de malla paquete de 500
1 options
Código de producto. 10585801 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.43€
    606.45€ / paquete de 500
    Ahorro 70.98€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para aplicaciones de citometría de flujo. Los tubos de ensayo con tapón a presión con tamiz celular Falcon™ de 12 x 75 mm ofrecen una solución práctica para preparar muestras de laboratorio.
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
  • Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352008, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
  • Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de poliestireno son más adecuados para procedimientos que requieren alta óptica claridad
  • Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
  • Materiales de embalaje de estilo médico
  • 1.400 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
  • DE: 12 mm
  • Graduaciones: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 5 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Para utilizar con Corning FACS Sistema
Incluye 35 μm Nylon Pantalla de malla
Esterilidad Estériles, probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
Graduated No
Tipo de producto Tubo de ensayo