Learn More
Falcon™ Matraces de cultivo tisular tratados
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10499032 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Área de cultivo:
12.5 cm2
150 cm2
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm²
75 cm2
Tipo de tapón:
Con ventilación
Tapón Sello
Estilo de cuello:
Inclinado
Recto
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 30
paquete de 40
paquete de 60
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Tipo de tapón Estilo de cuello unitSize
10499032 600 mL 150 cm2 Con ventilación Inclinado paquete de 40
10354331 25 mL 12.5 cm2 Tapón Sello Inclinado paquete de 100
10249120 25 mL 12.5 cm2 Con ventilación Inclinado paquete de 100
10634501 50 mL 25 cm2 Tapón Sello Inclinado paquete de 200
10350391 50 mL 25 cm² Con ventilación Inclinado paquete de 100
10341011 70 mL 25 cm2 Tapón Sello Inclinado paquete de 200
10700052 70 mL 25 cm2 Con ventilación Inclinado paquete de 100
10527161 250 mL 75 cm² Tapón Sello Inclinado paquete de 60
10797791 250 mL 75 cm2 Tapón Sello Recto paquete de 100
10537161 250 mL 75 cm2 Con ventilación Inclinado paquete de 60
10508662 250 mL 75 cm2 Con ventilación Recto paquete de 100
10728502 600 mL 150 cm2 Tapón Sello Inclinado paquete de 40
10078780 750 mL 175 cm2 Tapón Sello Recto paquete de 40
10218550 750 mL 175 cm2 Con ventilación Recto paquete de 40
10446421 800 mL 225 cm2 Tapón Sello Inclinado paquete de 30
10687762 800 mL 225 cm2 Con ventilación Inclinado paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10499032 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 355001
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para facilitar la visualización de la muestra o de las células. Los matraces tratados para cultivo de tejidos Falcon™ cuentan con tratamiento para cultivo de tejidos de plasma con gas al va
  • El apilamiento seguro proporciona estabilidad frente a derrames o vertidos accidentales
  • Probadas como apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Graduaciones volumétricas y etiqueta de escritura
  • Las tapas ventiladas incorporan un 0,2 μMembrana hidrofóbica m para un intercambio de gases óptimo
  • Área de crecimiento y volumen nominales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 20,2 oz
Certificaciones/conformidad EN ISO 13485, FDA CFR 21 Part 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), USP Class VI Tested, Non-Toxic, Non-Pyrogenic, Tissue Culture Tested, Radiation Sterilized (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10-6
Material del cierre Polietileno
Color Clear
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para mejorar la adhesión y el crecimiento celular
Altura (imperial) 8.93 in.
Estilo de cuello Inclinado
N.º por caja 40/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Superficie de escritura Yes
Graduated Yes
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 150 cm2
Tratamiento de superficie Tissue Culture-treated
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.