Learn More
Falcon™ Microplacas de poliestireno
BIOPHARMA
Código de producto. 10396881 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
2 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Área de cultivo Tamaño de la unidad
10396881 2 cm2 paquete de 50
1 options
Código de producto. 10396881 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 351147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    145.26€ / paquete de 50
    Ahorro 10.74€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima. Las microplacas de poliestireno Falcon™ están disponibles con superficies con tratamiento para cultivo de células o sin tratar.
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
  • Elija entre superficies tratadas para cultivo de tejidos o no tratadas
  • La superficie de cultivo no tratada es más hidrófoba que la superficie para cultivo de tejidos y es similar a la superficie de una placa de Petri bacteriológica
  • Esterilización mediante irradiación gamma
  • El diseño de la tapa permite un apilamiento estable en la mesa de trabajo o en la incubadora
  • Todas las placas (excepto 08-772-2A y 08-772-16) tienen una tapa de laberinto patentada que reduce la evaporación de los medios de los pocillos, lo que minimiza el riesgo de contaminación
  • La faldilla larga y el borde serrado permiten un agarre más firme para la manipulación de placas
  • Su claridad óptica excepcional permite la visualización de todas las monocapas celulares
  • Los extremos para escritura mate proporcionan un área de escritura clara para una rápida identificación
  • Todas las placas y tapas son adecuadas tanto para manipulación automatizada como manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 4 x 6
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 3,5 mL
Color Transparente
Área de cultivo 2 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Placa de Cultivo Celular
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 a 2,2 mL
Número de pocillos 24
Incluye Tapa
Envase Envueltas individualmente
Cantidad 50/Cajas de cartón