Learn More
Falcon™ Microplacas de poliestireno
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10799541 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
9,6 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Área de cultivo unitSize
10799541 9,6 cm2 paquete de 36
1 options
Código de producto. 10799541 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353224
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima. Las microplacas de poliestireno Falcon™ están disponibles con superficies con tratamiento para cultivo de células o sin tratar.
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
  • Elija entre superficies tratadas para cultivo de tejidos o no tratadas
  • La superficie de cultivo no tratada es más hidrófoba que la superficie para cultivo de tejidos y es similar a la superficie de una placa de Petri bacteriológica
  • Esterilización mediante irradiación gamma
  • El diseño de la tapa permite un apilamiento estable en la mesa de trabajo o en la incubadora
  • Todas las placas (excepto 08-772-2A y 08-772-16) tienen una tapa de “laberinto” patentada que reduce la evaporación de los medios de los pocillos, lo que minimiza el riesgo de contaminación
  • La faldilla larga y el borde serrado permiten un agarre más firme para la manipulación de placas
  • Su claridad óptica excepcional permite la visualización de todas las monocapas celulares
  • Los extremos para escritura mate proporcionan un área de escritura clara para una rápida identificación
  • Todas las placas y tapas son adecuadas tanto para manipulación automatizada como manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 2 x 3
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 15,5 mL
Color Transparente
Área de cultivo 9,6 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo de tejidos
Tipo Placa de Cultivo Celular
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 a 2,2 mL
Número de pocillos 6
Incluye Tapa
Envase 6 bolsas interiores de 6 unidades
Cantidad 36/Cajas de cartón