Learn More
Falcon™ Microplacas de poliestireno
BIOPHARMA
Código de producto. 10626491 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
3.8 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Área de cultivo Tamaño de la unidad
10626491 3.8 cm2 paquete de 36
1 options
Código de producto. 10626491 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    98.93€ / paquete de 36
    Ahorro 34.07€
    25% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima. Las microplacas de poliestireno Falcon™ están disponibles con superficies con tratamiento para cultivo de células o sin tratar.
Disponible con superficies tratadas para cultivo de tejidos y sin tratar.Fabricado con poliestireno virgen de cristal para una visibilidad óptima.
  • Variedad de los colores de las placas para adaptarse a distintos métodos de detección
  • Poliestireno virgen de cristal
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Apirógenas
  • Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
  • Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
  • Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
  • El área de crecimiento y el volumen son nominales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 3 x 4
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 6 mL
Color Transparente
Área de cultivo 3.8 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Placa de Cultivo Celular
Volumen de trabajo (métrico) 1,5 a 2,2 mL
Número de pocillos 12
Incluye Tapa
N.º por caja 36/Cajas de cartón
N.° por paquete 6/Paq.
Envase Paquetes interiores de 6
Cantidad 36/Cajas de cartón