Descripción
Estas placas de Petri bacteriológicas no se han tratado para cultivos de tejidos para la fijación celular en aplicaciones en las que no se desea la fijación celular. Fabricadas con poliestireno de grado de vidrio para mayor claridad óptica. La superficie es hidrófoba.
- Construcción resistente para una manipulación estable de la placa
- Poliestireno virgen de grado de vidrio para claridad óptica
- Estéril
- Dimensiones indicadas (diámetro x altura)
Información de órdenes
Envasadas 20 por funda.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 11,87 cm2 |
| Desechables | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Cultivo Celular Placa Petri |
| N.º por caja | 500/caja |
| N.° por paquete | 20/Paq. |
| Mostrar más |