Learn More
JULABO™ Gradilla para tubos de ensayo Falcon
Código de producto. 15420642
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos Falcon 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15420642 Tubos Falcon 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15420642 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9970323
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla de tubos de ensayo para 10 tubos Falcon de 50 ml
  • Fabricada de acero inoxidable
  • Hasta + 150 °C
Especificaciones
Descripción Temperatura máxima: 150 °C
Para utilizar con (equipo) CORIO™ C-B5, CORIO™ C-BT5, CORIO™ CD-200F, CORIO™ CD-201F, CORIO™ CD-300F, CORIO™ CD-B5, CORIO™ CD-BT5, CORIO™ CP-200F, CORIO™ CP-201F, CORIO™ CP-300F, CORIO™ CP-BC4, CORIO™ CP-BC6, DYNEO™ DD-200F, DYNEO™ DD-201F, DYNEO™ DD-300F
Admite Tubos Falcon 50 ml
Material Acero inoxidable
N.º de posiciones 10