Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 96 pocillos
Tienda Corning ProductosDescripción
- Poliestireno virgen de cristal
- Apirógenas
- Cultivo de tejidos estándar (TC)_tratado
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Las bandejas individuales son PET (código 1) y reciclables.
- Las microplacas Falcon de 96 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
- El volumen de trabajo del medio es de 0,1 a 0,2 ml
Información de órdenes
Envasados a granel cinco por bandeja
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,25 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 5/paq., 50/caja |
| Tipo de enlace | Tratado con TC |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Placa de cultivo tisular |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |