Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno, estériles
BIOPHARMA
Código de producto. 10156420 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
Graduaciones negativas:
0,4 ml
0,8 ml
2,5 ml
3 ml
7 ml
10 ml
11 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas Color Tamaño de la unidad
10156420 5 ml 0,1 ml 2,5 ml Azul paquete de 200
10024420 25 ml 0,25 ml 7 ml Morado paquete de 200
11513630 1 ml 0,01 mL 0,4 ml Amarillo paquete de 1000
10742191 2 ml 0,01 mL 0,8 ml Verde paquete de 1000
10608261 10 ml 0,1 ml 3 ml Rojo paquete de 200
11533630 25 ml 0,5 ml 11 ml Morado paquete de 200
10702541 50 ml 1 ml 10 ml Negro paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10156420 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 356543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.91€
    93.83€ / paquete de 200
    Ahorro 10.08€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incorpora una impresión excepcionalmente nítida, oscura y fácil de leer con graduaciones inversas y negativas. Las pipetas serológicas Falcon™ están en envase individual en el envase termoformado completamente de plástico Advantage™.
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Paquete con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Preciso ±2% a volumen completo (excluyendo 1 y 2 mL)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una forma rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Solo hay que abrir o despegar la parte superior del paquete de la pipeta y alinear la micropipeta antes de sacar completamente la pipeta de su envoltorio. Cuando saque la pipeta de su envase, debe tener las graduaciones de frente.
Compliance
Calibrado para suministrar/soplar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±3%
Enchufe del aspirador Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Coeficiente de variación 1,5%
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de tejidos, diagnóstico, manipulación de líquidos
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Graduaciones negativas, graduaciones inversas
Graduaciones negativas 2,5 ml
Estilo de punta Estándar
Tolerancia ±3 %
Tipo de empaquetado En envase individual
Volumen (imperial) 0,16 oz
Color Azul
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso