Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de poliestireno de fondo redondo
BIOPHARMA
Código de producto. 10579511 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
8 ml
14 ml
14 mL
16 ml
19 ml
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón a presión
Tapón de rosca
Esterilidad:
Estéril
No estériles
Envase:
1000/caja
A granel, 1000/caja
Bolsa de 125, 1000/caja
Bolsa de 25, 500/caja
En envase individual, 500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Esterilidad Envase unitSize
10579511 5 mL No incluido Estéril 1000/caja paquete de 1000
10694331 19 ml Tapón de rosca Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
12678475 16 ml Tapón de rosca Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
10769861 16 ml Tapón de rosca Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10186360 5 mL No incluido No estériles A granel, 1000/caja paquete de 1000
10100151 5 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 25, 500/caja paquete de 500
10568531 14 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 25, 500/caja paquete de 500
10252421 14 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 25, 500/caja paquete de 500
10186400 5 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10222901 8 ml Tapón de rosca Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10481751 14 mL Tapón a presión Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10088710 5 mL Tapón a presión Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
10408851 14 ml No incluido Estéril Bolsa de 125, 1000/caja paquete de 1000
10769331 14 ml Tapón a presión Estéril En envase individual, 500/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10579511 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    151.64€ / paquete de 1000
    Ahorro 11.36€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno ópticamente transparente para facilitar la visualización de las muestras. Los tubos de poliestireno de fondo redondo Falcon™ se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio.
  • Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
  • Estéril, apirógenos, probados a menos de 0,1 UE/ml (Cat 352008 no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
  • Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
  • Los tubos de poliestireno son más adecuados para procedimientos que requieren alta óptica claridad
  • Materiales de embalaje de estilo médico
  • 1.400 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1,0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
  • Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción 1400 x g
Capacidad (métrico) 5 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Poliestireno
Desechables Un solo uso
Envase 1000/caja
Esterilidad Estéril
Graduated No
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de ensayo