Learn More
Falcon™ Tubos de polipropileno para centrífuga
BIOPHARMA
Código de producto. 10350771 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
175 ml
225 mL
Longitud (métrico):
118 mm
137 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10350771 175 ml 118 mm paquete de 48
12776678 175 ml 118 mm paquete de 48
10733501 225 mL 137 mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10350771 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.71€
    115.58€ / paquete de 48
    Ahorro 13.13€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una alta resistencia química y térmica. Los tubos para centrífuga de polipropileno Falcon™ se han probado para resistir una centrifugación de 7500 x g.
  • Cumple con los requisitos de grado bioanalítico y proporciona un rendimiento insuperable en aplicaciones de investigación críticas.
  • Clasificación de —centrifugación líder en la industria excepcionalmente fuerte de 16 000 RCF (50 ml de polipropileno)
  • Diseño exclusivo de tapón de rosca doble que reduce el roscado cruzado y las fugas
  • Graduaciones de fácil lectura
  • Propiedades biológicas y físicas uniformes
  • Ideal para el almacenamiento criogénico a largo plazo de muestras a -80 °C (tubos de polipropileno de 15 a 225 ml)
El tubo más fiable del laboratorio
Los tubos cónicos Falcon son herramientas fáciles de usar y de alta calidad para proteger sus valiosas muestras. El diseño y la fabricación de vanguardia crean tubos diseñados para proporcionar una alta resistencia, una amplia estabilidad de temperatura y para ofrecer un gran desempeño en sus aplicaciones críticas. Protegerán sus valiosas muestras durante la centrifugación, la agitación vorticial y el almacenamiento a largo plazo en el congelador. Para afrontar este intenso desafío, los tubos Falcon están diseñados para:
  • Alta resistencia: el diseño de moldes de última generación, junto con una selección avanzada de resina, crean paredes de tubos que están diseñadas para funcionar en situaciones de alto estrés.
  • No pirogenicidad: Probado a menos de 0,1 EU/mL.
  • No toxicidad: Las resinas se seleccionan a través de una intensa variedad de pruebas de EE. UU. Farmacopea (USP ) pruebas de toxicidad.
  • Bajo nivel de unión de proteínas: Corning Los ingenieros y científicos buscan continuamente materiales y procesos que minimicen la interferencia inducida por el material de laboratorio, como la unión de proteínas.
  • Embalaje de calidad: los tubos Falcon, además de ofrecer un rendimiento de calidad bioanalítica, utilizan un embalaje de estilo médico para garantizar una presentación estéril. Los tubos cónicos se envasan en prácticas gradillas reutilizables o en paquetes a granel compactos y respetuosos con el medio ambiente.
  • Los cojines de soporte (n.º de catálogo 352090 para 175 ml y 225 ml) deben utilizarse con este producto a menos que el rotor de centrífuga ya disponga de cojines con fondo en V adecuados.
Información de órdenes
Se suministran 48/bolsa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Diámetro exterior (imperial) 2,4 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 175 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Para exactitud volumétrica, esterilidad, pirogenicidad, procesamiento de líquido aséptico
Incluye Graduaciones moldeadas
N.º por caja 48
N.° por paquete 8
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 118 mm
Capacidad (imperial) 5,91 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 61 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 7500 x g