Descripción
Microplaca de polipropileno Falcon™ de 96 pocillos, sin tratar, fondo redondo, 25/paquete, 50/caja: La placa de almacenamiento de la biblioteca de polipropileno Falcon de 96 pocillos es práctica para el almacenamiento de compuestos: Muesca H12
Placa excesivamente rígida y plana para una manipulación automatizada uniforme La placa soporta ciclos de congelación/descongelación repetidos de hasta -20 °C. El polipropileno de baja retención y el diseño de pocillos redondos proporcionan volúmenes residuales bajos después del pipeteo (<0,1 μl) Bordes de pocillos levantados y planicidad para termosellado o sellado adhesivo Además de la placa de almacenamiento de bibliotecas de 96 pocillos Falcon de fondo redondo, también hay disponibles formatos con fondo en V.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Tipo de producto | Microplaca de almacenamiento |
| Forma del pocillo | Redondo |