Descripción
- Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
- Sin BSE/TSE
- Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
- Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
- Paquete con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
- Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
- Preciso ±2% a volumen completo (excluyendo 1 y 2 mL)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una forma rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Solo hay que abrir o despegar la parte superior del paquete de la pipeta y alinear la micropipeta antes de sacar completamente la pipeta de su envoltorio. Cuando saque la pipeta de su envase, debe tener las graduaciones de frente.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±3% |
| Enchufe del aspirador | Sí |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Apirógenas, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR |
| Coeficiente de variación | 1,5% |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1 ml |
| Mostrar más |