Learn More
Falcon™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables, estériles
BIOPHARMA
Product Code. 10282371 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0.25 ml
0,5 ml
1 ml
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Graduaciones Unit Size
10282371 10 ml 0,1 ml paquete de 200
10058840 1 ml 0,01 mL paquete de 1000
10189950 2 ml 0,01 mL paquete de 1000
10468312 5 ml 0,1 ml paquete de 200
10701942 25 ml 0.25 ml paquete de 200
10683282 25 ml 0,5 ml paquete de 200
10282441 50 ml 1 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10282371 Supplier Falcon™ Supplier No. 357551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.85€
    84.20€ / paquete de 200
    Ahorro 8.65€
    9% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Incorpora una impresión excepcionalmente nítida, oscura y fácil de leer con graduaciones inversas y negativas. Las pipetas serológicas desechables de poliestireno Falcon™ vienen en un envase individual.
  • Pipetas desechables de poliestireno para aplicaciones bacteriológicas, de cultivo tisular y de investigación
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Probadas como no citotóxicas y apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
  • Sin BSE/TSE
  • Graduaciones negativas para obtener mayor capacidad
  • Graduaciones inversas (excepto 1 ml)
  • Paquete con códigos de colores y marcas para una identificación fácil
  • Tapón de poliéster para facilitar la prevención de los desbordamientos
  • Preciso ±2% a volumen completo (excluyendo 1 y 2 mL)
Sistema de alineación de graduación
El sistema de alineación de la graduación de la pipeta es una forma rápida y sencilla de llevar las graduaciones a su línea de visión. Solo hay que abrir o despegar la parte superior del paquete de la pipeta y alinear la micropipeta antes de sacar completamente la pipeta de su envoltorio. Cuando saque la pipeta de su envase, debe tener las graduaciones de frente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±3%
Enchufe del aspirador Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Apirógenas, ISO 9001: 2000, FDA, 820 CFR
Coeficiente de variación 1,5%
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en cultivo de tejidos o cualquier solución no tóxica
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Negativo, graduaciones inversas
Graduaciones negativas 3 ml
Cantidad 200/caja
Estilo de punta Estándar
Tolerancia ±2%
Tipo de empaquetado Envoltorio individual de plástico-papel
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso