Learn More
Falcon™ Filtros de células
BIOPHARMA
Código de producto. 10282631 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de malla:
40 μm
70 μm
Tamaño de malla: 100 μm
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de malla Color Esterilidad Tamaño de la unidad
10282631 Tamaño de malla: 100 μm Amarillo Estéril paquete de 50
10737821 40 μm Azul Estéril paquete de 50
10788201 70 μm Blanca Estéril paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10282631 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    104.86€ / paquete de 50
    Ahorro 8.14€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aíslan rápidamente las células primarias con el fin de obtener una suspensión de células simples uniforme a partir de tejidos. Los filtros de células Falcon™ son fáciles de usar e ideales para su uso con células madre y células primarias.
  • Una alternativa más rápida y sencilla a la filtración con gasas en procedimientos que requieren la disociación de células a partir de grumos o tejidos primarios.
  • Obtenga sistemáticamente una suspensión más uniforme de células únicas
  • Tres tamaños de poro de malla de nailon para un rendimiento óptimo en una variedad de aplicaciones
  • Esterilizados y de acceso cómodo en envases individuales
  • Reborde extendido sobre el tamiz que permite la manipulación aséptica con fórceps
  • Los tamices están hechos de malla de nailon resistente con poros de 40, 70 o 100 µm que están espaciados uniformemente para obtener resultados consistentes
  • Marco de polipropileno moldeado y codificado por colores con lengüeta que permite una manipulación sencilla
  • Características
    Estéril
  • Envasado individual
Información de órdenes
Envasados individualmente en envase de grado médico y esterilizados con radiación gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de malla Nailon
Desechables
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para aislar rápidamente las células primarias con el fin de obtener una suspensión de células simples uniforme a partir de tejidos
Incluye Reborde extendido sobre el filtro, bastidor de polipropileno con lengüeta
Material Polipropileno
Tipo de producto Filtro de células
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos cónicos Falcon de 50 ml
Tamaño de malla Tamaño de malla: 100 μm