Learn More
Falcon™ Raspadores de células
BIOPHARMA
Código de producto. 10707441 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
18 cm
25 cm
40 cm
Longitud de la hoja (métrico):
1,8 cm
3 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Tamaño de la unidad
10707441 25 cm 1,8 cm paquete de 100
10019140 18 cm 1,8 cm paquete de 100
10750125 25 cm 3 cm paquete de 100
10069170 40 cm 3 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10707441 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.00€
    265.99€ / paquete de 100
    Ahorro 19.01€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para proporcionar la máxima accesibilidad a las superficies de crecimiento. Los raspadores de células Falcon™ ofrecen una excelente capacidad de raspado con placas de Petri, placas y matraces.
  • Los raspadores de células Falcón mejorados se han diseñado cuidadosamente para proporcionar la máxima accesibilidad a superficies de crecimiento en varios recipientes de cultivo.
  • El mango de poliestireno estriado ofrece una rigidez mayor para mejorar el control al raspar las células
  • La flexibilidad de la unión entre la hoja y el mango mejora la facilidad de acceso al cuello de los frascos o matraces. La hoja de elastómero termoplástico (TPE) de gran compatibilidad gira para permitir varios ángulos con el fin de retirar las células de toda la superficie de crecimiento.
  • Disponible en cuatro tamaños, elija —la longitud de la hoja y el mango que mejor se adapte a sus necesidades.
  • Se suministran individualmente en un embalaje de tipo médico, con apertura hacia el exterior, para su presentación estéril.
Información de órdenes
Preesterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable de estilo médico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de la hoja (imperial) 0,7 in
Longitud de la hoja (métrico) 1,8 cm
Para utilizar con (equipo) Para una gran variedad de recipientes de cultivo celular, matraces grandes
Longitud del mango (imperial) 10 in
Longitud del mango (métrico) 25 cm
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 100/caja
Tipo de producto Raspador de células
Incluye Hoja de TPE conforme y mango rígido de poliestireno estriado
Esterilidad Estéril