Learn More
Falcon™ Multimatraz para cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11587421 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
525 cm2
875 cm2
Revestimiento de superficie:
Tratado con TC
Tratamiento TC de 3 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Revestimiento de superficie unitSize
11587421 525 cm2 Tratamiento TC de 3 capas paquete de 12
11597421 875 cm2 Tratado con TC paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11587421 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 353143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    164.92€ / paquete de 12
    Ahorro 2.08€
    1% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acelere y facilite el crecimiento de células para aumentar la productividad en el flujo de trabajo de cultivo celular. Los minimatraces de cultivo celular Falcon™ proporcionan una distribución uniforme de los medios en todas las capas para el crecim
Aumente la productividad al permitir el crecimiento de más células de manera más rápida y sencilla. Los formatos de 3 o 5 capas proporcionan 525 cm2 y 875 cm2 de área de crecimiento celular, respectivamente.
  • Distribución uniforme de medios en todas las capas para un crecimiento celular homogéneo
  • La capacidad para mezclar células y reactivos en el Multi-Flask Falcon ahorra tiempo
  • Diseño flexible que permite verter o aspirar/recuperar células con una pipeta
  • Tratamiento de superficie consistente para una ampliación predecible
  • Número de lote impreso en cada matraz para facilitar la trazabilidad
  • Fabricado conforme a las normas de cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 12/Cs.
N.° por paquete 2/Pk.
Tipo de producto Cell Culture Multi-Flask
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratamiento TC de 3 capas
Desechables Single-use
Graduated Yes
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangular
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 525 cm2
Tratamiento de superficie Tissue Culture-treated
Volumen de trabajo (métrico) 5 to 50 mL
Capas de bandejas 3
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.