Learn More
Falcon™ Placas de Petri bacteriológicas con tapa
BIOPHARMA
Código de producto. 10720052 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
10 mm
15 mm
Área de cultivo:
11,78 cm2
151 cm2
21,29 cm2
56,5 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Área de cultivo Tamaño de la unidad
10720052 100 mm 15 mm 56,5 cm2 paquete de 500
10390961 35 mm 10 mm 11,78 cm2 paquete de 500
10663323 60 mm 15 mm 21,29 cm2 paquete de 500
10432141 150 mm 15 mm 151 cm2 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10720052 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 351029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    206.19€ / paquete de 500
    Ahorro 14.81€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno de cristal para mayor claridad óptica. Las placas de Petri bacteriológicas Falcon™ no se han tratado para cultivos de tejidos para la fijación celular en aplicaciones en las que no se desea la fijación celular. La superfi
Estas placas de Petri bacteriológicas no se han tratado para cultivos de tejidos para la fijación celular en aplicaciones en las que no se desea la fijación celular. Fabricadas con poliestireno de grado de vidrio para mayor claridad óptica. La superficie
  • Construcción resistente para una manipulación estable de la placa
  • Poliestireno virgen de grado de vidrio para claridad óptica
  • Estéril
  • Dimensiones indicadas (diámetro x altura)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 56,5 cm2
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
N.º por caja 500/caja
N.° por paquete 20/paq.
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 100 mm