Description
Estas placas de Petri bacteriológicas no se han tratado para cultivos de tejidos para la fijación celular en aplicaciones en las que no se desea la fijación celular. Fabricadas con poliestireno de grado de vidrio para mayor claridad óptica. La superficie
- Construcción resistente para una manipulación estable de la placa
- Poliestireno virgen de grado de vidrio para claridad óptica
- Estéril
- Dimensiones indicadas (diámetro x altura)
Specifications
Specifications
| Área de cultivo | 21,29 cm2 |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Cultivo Celular Placa Petri |
| N.º por caja | 500/caja |
| N.° por paquete | 20/Paq. |
| Ventilación | Ventilación triple |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Show More |