Descripción
Microplaca de fondo plano de 96 pocillos cuadrados
Poliestireno virgen de cristal Esterilizadas mediante irradiación gamma Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,08 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de insertos HTS multipocillo de 96 pocillos FluoroBlok™ |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Mostrar más |