Learn More
Falcon™ Bandeja de alimentación para placas multipocillo de 24 pocillos FluoroBlok™ HTS
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10192891 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Número de pocillos:
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Número de pocillos unitSize
10192891 24 paquete de 5
1 options
Código de producto. 10192891
Marca: Falcon™ 351186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bandeja para medios de cultivo de células de poliestireno para alimentar ensayos basados en células
Bandeja para medios de cultivo de células de poliestireno para alimentar los ensayos basados en células
Almacenamiento: Se almacenan a temperatura ambiente, alejadas de la luz solar directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Bandeja Alimentadora
Número de pocillos 24
Para utilizar con (equipo) FluoroBlok™ HTS Placas multipocillo de 24 pocillos, Falcon™ Placas multipocillo de 24 pocillos
Incluye Tapa
N.º por caja 5/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.
Tamaño de poro No aplicable
Cantidad 5/Paq.
Requisitos de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente, alejado de la luz solar directa
Membrana de soporte Tereftalato de polietileno