Descripción
- Cumple con los requisitos de grado bioanalítico y proporciona un rendimiento insuperable en aplicaciones de investigación críticas.
- Diseño exclusivo de tapón de rosca doble que reduce el roscado cruzado y las fugas
- Graduaciones de fácil lectura
- Propiedades biológicas y físicas uniformes
- Ideal para el almacenamiento criogénico a largo plazo de muestras a -80 C (°tubos de polipropileno)
El tubo más fiable del laboratorio
Los tubos cónicos Falcon son herramientas fáciles de usar y de alta calidad para proteger sus valiosas muestras. El diseño y la fabricación de vanguardia crean tubos diseñados para proporcionar una alta resistencia, una amplia estabilidad de temperatura y para ofrecer un gran desempeño en sus aplicaciones críticas. Protegerán sus valiosas muestras durante la centrifugación, la agitación vorticial y el almacenamiento a largo plazo en el congelador. Para afrontar este intenso desafío, los tubos Falcon están diseñados para:
- Alta resistencia: El diseño de moldes de última generación, junto con una selección avanzada de resinas, crea paredes de tubos que están diseñadas para funcionar en situaciones de alto estrés.
- No pirogenicidad: Probado a menos de 0,1 EU/mL
- No toxicidad: Las resinas se seleccionan a través de una intensa variedad de pruebas de EE. UU. Farmacopea (USP ) pruebas de toxicidad
- Bajo nivel de unión de proteínas: Corning Los ingenieros y científicos buscan continuamente materiales y procesos que minimicen la interferencia inducida por el material de laboratorio, como la unión de proteínas.
- Embalaje de calidad: los tubos Falcon, además de ofrecer un rendimiento de calidad bioanalítica, utilizan un embalaje de estilo médico para garantizar una presentación estéril. Los tubos cónicos se envasan en prácticas gradillas reutilizables o en paquetes a granel compactos y respetuosos con el medio ambiente.
Información de órdenes
Disponibles en bolsas o en gradillas de poliestireno.
Compliance
Fabricados según la norma ISO 9001:2000 y la normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR. Dispositivo médico de clase I.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Azul |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifugación celular (peletización de células bacterianas, separación por gradientes de densidad); Biología molecular (purificación y precipitación de ácidos nucleicos), Almacenamiento de muestras (estable -80° hasta +121 °C); Centrifugación de precipitados |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Mostrar más |