Learn More
Inhibidor FAK 14, TRC
Código de producto. 30179501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179501 5 g 5 g
30179172 1 g 1 g
30179429 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1010735G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4506-66-5
Fórmula molecular C6H10N4 . 4(HCl)
Peso molecular (g/mol) 284
Sinónimo 1,2,4,5-Benzenetetramine Tetrahydrochloride, 1,2,4,5-Benzenetetramine, tetrahydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), NSC 667249, Y 15
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1cc(N)c(N)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FAK Inhibitor 14
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H