Learn More
Inhibidor FAK 14, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | FAK Inhibitor 14 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H |