Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio 65 % poliéster y 35 % algodón de color azul marino Faithful
Descripción
- Mezcla de poliéster y algodón
- Parte delantera cerrada con corchetes
- Un bolsillo en el pecho
- Dos bolsillos inferiores tipo parche
- Ventilación trasera central
- 245gm
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño del tórax (métrico) | 100cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para la seguridad general del laboratorio |
| Incluye | Un bolsillo en el pecho, dos bolsillos de parche inferiores, ventilación trasera central |
| Peso (métrico) | 245 g/m2 |