Learn More
FAICAR (>80%), TRC
Código de producto. 30007599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007599 1 mg 1 miligramo
30006395 5 mg 5 miligramos
30009222 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1010651MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13018-54-7
Fórmula molecular C10H15N4O9P
Peso molecular (g/mol) 366.22
Sinónimo 5-Formylamino-4-imidazolecarboxamide Ribonucleotide, 5-(Formylamino)-1-(5-O-phosphono-β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, 5-Formamido-1-β-D-ribofuranosyl-,5'-(dihydrogen phosphate)-imidazole-4-carboxamide
Nombre IUPAC ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-carbamoil-5-formamido-1H-imidazol-1-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofurano-2-il)metil dihidrógeno fosfato
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2NC=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-carbamoyl-5-formamido-1H-imidazol-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogen phosphate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N4O9P/c11-8(18)5-9(13-3-15)14(2-12-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-24(19,20)21/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,18)(H,13,15)(H2,19,20,21)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.06