Descripción
- Gafas con marco de PVC suave y transparente con una amplia zona de apoyo alrededor de la cara para mejorar la comodidad.
- Canal específico en el lateral de la montura para alojar la patilla de las monturas graduadas.
- El modelo se adapta bien a gafas graduadas.
- Nylon Correa elástica fácilmente ajustable gracias a un sistema de hebilla y a un mecanismo de fijación de correa pivotante.
- Sistema de ventilación indirecta para proteger contra gotas de líquido y partículas de polvo de gran tamaño.
- Recubrimiento antirrayas y antivaho para una mayor durabilidad y una mejor visión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 166:2001 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción, industria alimentaria |
| Color de marco | Transparente |
| Detalles de ventilación | Con ventilación indirecta |
| Material | PVC |
| Lens Material | Policarbonato |
| Frame Type | Marco suave |