Learn More
FAHD2A Monoclonal Antibody (OTI5G1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17502941
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17502941 30 μL 30 microlitros
17582931 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17502941 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA500979S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
FAHD2A Monoclonal antibody specifically detects FAHD2A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno FAHD2A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G1
Concentración 0.87 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica APP
N.º de referencia del gen P05067
Alias de gen 1500003K14Rik; B430104H02Rik; CGI-105; CGI-105 protein; Fahd2; FAHD2A; fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 1; fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 2A; fumarylacetoacetate hydrolase domain-containing protein 2; Fumarylacetoacetate hydrolase domain-containing protein 2A; LOC100062565; LOC100731203; RGD1563674
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human APP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b