Learn More
Fagomine, MedChemExpress
Código de producto. 16468187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468187 5 mg 5 miligramos
16415478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13005
MedChemExpress Fagomine is a mild glycosidase inhibitor. The Ki of the iminosugar Fagomine is 4.8 μM, 39 μM, and 70 μM for Amyloglucosidase (A.niger), β-Glucosidase (bovine), and Isomaltase (yeast), respectively.
Fagomine is a mild glycosidase inhibitor. The Ki of the iminosugar Fagomine is 4.8 μM, 39 μM, and 70 μM for Amyloglucosidase (A.niger), β-Glucosidase (bovine), and Isomaltase (yeast), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fagomine
Forma física Solid
CAS 53185-12-9
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo D-Fagomine
Información de solubilidad H2O : ≥ 36 mg/mL (244.62 mM)
SMILES O[C@@H]1CCN[C@@H]([C@H]1O)CO
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 98.0%