Learn More
Kartell™ Recipiente para heces estéril
Código de producto. 10244331
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10244331 60 mL paquete de 400
1 options
Código de producto. 10244331 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0269500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Medios fáciles de recoger y transportar muestras de heces. El recipiente estéril para heces Kartell™ incluye una cuchara para ayudar en la manipulación de la muestra.
  • Diseñados específicamente para la recogida y entrega de heces
  • Hecho de poliestireno transparente con tapón de polipropileno
  • Incorpora una cuchara pequeña para facilitar la manipulación de las muestras
  • Estéril
  • Con et
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Diámetro (métrico) 41 mm
Incluye Tapón y cuchara de polipropileno
Material Poliestireno
Envase Estéril
Volumen (métrico) 60 mL
Altura (métrico) 55 mm