Learn More
Fadrozole, MedChemExpress
Código de producto. 16496416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496416 100 mg 100 miligramos
16488617 5 mg 5 miligramos
16433416 25 mg 25 miligramos
16422147 50 mg 50 miligramos
16406008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14247A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Fadrozole (CGS 16949A free base) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Fadrozole (CGS 16949A free base) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material Fadrozole
CAS 102676-47-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo CGS 16949A free base (Rac)-FAD286
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (447.89 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1
Peso molecular (g/mol) 223.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.27
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death