Learn More
Clorhidrato de fadrozol, TRC
Código de producto. 30393089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393089 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30393089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF10104825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fadrozole Hydrochloride
CAS 102676-31-3
Fórmula molecular C14H13N3 . HCl
Cantidad 25 mg
Sinónimo Imidazo[1,5-a]pyridine, benzonitrile deriv., Afema, CGS 16949, CGS 16949A, 4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
SMILES Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
Peso molecular (g/mol) 259.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0876